Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen
Artikelnummer. 10768081
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Standard-Konusverbindung:
Seitenhals NS 14/23
Seitenhals NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße Standard-Konusverbindung
10768081 100 ml 1 Stück -
10385921 2 l - Seitenhals NS 29/32
10129170 500 ml 1 Stück Seitenhals NS 14/23
10589421 1 l 1 Stück Seitenhals NS 14/23
10060271 2 l 1 Stück Seitenhals NS 14/23
10060331 4 l 1 Stück Seitenhals NS 29/32
10254481 1 l 1 Stück Seitenhals NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10768081 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00 €
    23.92 € / 1 Stück
    Sparen 12.08 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillationskolben
  • Mit parallelem Seitenhals
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Duran Glas
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm