Learn More
Cole-Parmer™ 2-FINGER-KLEMME DREHBAR 56/126 MM MM
Artikelnummer. 11779889 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff unitSize
11779889 0 bis 76 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11779889
Marke: Cole-Parmer™ 0804702
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den Schutz unterschiedlichster Glaswaren und Geräten. Cole-Parmer™ zweizinkiger Drehspanner sind ideal für zylindrische Laborartikel.
  • Schwenkfunktion ermöglicht eine vollständige 360°-Einstellung
  • Erhältlich aus Edelstahl oder vernickeltem Zink
  • Lieferung mit rutschfesten Vinylschläuchen und integriertem Verbindungsstück
  • Einschließlich Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C
  • Erhältlich in den Größen: klein, mittel und groß
Spezifikation
Typ 2-Finger-Schwenkklemme
Material Vernickelter Zink
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für zylindrische Laborartikel
Länge (angloamerikanisch) 6.06 Zoll
Länge (metrisch) 16.3 cm
Größe Mittel
Größe (metrisch) Griff 0 bis 76 mm
Größe (angloamerikanisch) Griff 0 bis 3 Zoll
Jaw Type 2 Finger