Learn More
Cole-Parmer™ Zwei-Finger-Universalklemmen
Artikelnummer. 11939718 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
75 mm
0 bis 92 mm
95 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11939718 75 mm 1 Stück
11735419 0 bis 92 mm 1 Stück
11745419 95 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11939718 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0802146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.21 €
    46.52 € / 1 Stück
    Sparen 7.69 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Erweiterungsklemmen eignen sich zum sicheren Halten von Büretten, Bechern und Flaschenhälsen. Standard-Verlängerungsklammern mit zwei Zinken sind für das Halten von Geräten mit geraden Seiten vorgesehen. Zwei einstellbare Klammern werden entweder aus Edelstahl oder vernickeltem Zink angeboten.
Wählen Sie für den Standardgebrauch die einfache Verstellmöglichkeit, bei der ein Zinken oder Finger mit einer Flügelmutter verstellt wird, während der andere Zinken feststeht, oder für eine vielseitigere Klemme die doppelte Verstellmöglichkeit.
  • Beide Zinken lassen sich leicht über einen größeren Bereich verstellen.
  • Erhältlich in den Größen: mittel und groß
  • Ausgestattet mit rutschfesten Vinylhüllen oder, bei Temperaturen über 100 °C, °mit Fiberglasabdeckungen
  • Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Mehrzweckklammer
Material Vernickelter Zink
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Halten von geraden Geräten wie Büretten, Thermometern, Bechern und Kolbenhälsen
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Länge (metrisch) 228,6 mm
Größe Mittel