Learn More
Gilac™ Zweifarbige Gebäckkiste
Artikelnummer. 17978821
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17978821 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978821 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G0300501
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zweifarbige Gebäckkisten lassen sich durch eine halbe Drehung stapeln und ineinander stecken. Leicht und dank integrierter Griffe einfach zu greifen.
  • Gebäckkiste 600 x 400.
  • Durch eine halbe Drehung lassen sie sich stapeln und ineinander verschachteln.
  • Leichte Kiste.
  • Dank praktischer, ergonomischer integrierter Griffe leicht zu greifen.
  • Dank des Zweifarbsystems schnell erkennbar.
  • Elfenbein/Orange
Spezifikation
Produkttyp Gebäckkiste
Material Polypropylen
Farbe Elfenbein, Orange
Abmessungen (L x B) 600 x 400 mm
Volumen (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Volumen (metrisch) 20 l