Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rechteckbecheradapter
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml-Röhrchen, konisch
Konische 50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 rechteckige Becher-Adapter mit TX-750 rechteckigen Rotorbechern.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie rechteckige Becher (75003614), Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75003615) und TX-750 Rotor (75003607) separat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tube Adapter |
| Fassungsvermögen | Konische 50 ml-Röhrchen |