Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rechteckbecheradapter
Artikelnummer. 11854481 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml-Röhrchen, konisch
Konische 50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11854481
Marke: Thermo Scientific™ 75003684
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 rechteckige Becher-Adapter mit TX-750 rechteckigen Rotorbechern.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 rechteckige Becher-Adapter mit TX-750 rechteckigen Rotorbechern.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie rechteckige Becher (75003614), Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75003615) und TX-750 Rotor (75003607) separat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tube Adapter
Fassungsvermögen 15 ml-Röhrchen, konisch