Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Ausschwingbecher/BIOShield 1000A Adapter
Artikelnummer. 11894501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml Blutentnahmegefäß oder 15 ml DIN-Röhrchen
100-ml-Rundboden-Röhrchen, offen
14 ml Rundboden-Röhrchen mit Rand
150 ml Rundboden-Röhrchen, offen
25 ml DIN-Rundboden-Röhrchen
25 ml Universalröhrchen
250 ml Flachboden-Flasche
45 ml Flach-/Rundboden-Röhrchen
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
5/7 ml
50-ml-Rundboden-Röhrchen
Konisches 1,5-ml-/2,0-ml-Mikroröhrchen
Konisches 15 ml-Urinröhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11894501
Marke: Thermo Scientific™ 75003767
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A-Adapter, um TX-750/BIOShield-Ausschwingrotoren noch vielseitiger zu machen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A -Adapter, um TX-750/BIOShield-Ausschwingrotoren noch vielseitiger zu machen.
  • Adapter für Blutentnahmeflaschen/-röhrchen mit rundem/flachem Boden für TX-750 rechteckige Becher oder BIOShield 1000A Rotor.
  • Maximale Röhrchengröße: 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Swinging Bucket Adapter
Fassungsvermögen 10 ml Blutentnahmegefäß oder 15 ml DIN-Röhrchen