Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Ausschwingbecher/BIOShield 1000A Adapter
Thermo Scientific™ TX-750 Ausschwingrotor/BIOShield™ 1000A Adapter gewährleisten eine höhere Flexibilität des TX-750/BIOShield Ausschwingrotors.
565.00 € - 685.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11874471
|
Thermo Scientific™
75003737 |
250 ml-Flachbodenflaschen |
670.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11884471
|
Thermo Scientific™
75003738 |
150 ml-Röhrchen mit rundem Boden, oben offen |
680.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11894471
|
Thermo Scientific™
75003742 |
100 ml-Röhrchen mit rundem Boden, oben offen |
680.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11814481
|
Thermo Scientific™
75003749 |
50 ml-Rundbodenröhrchen |
620.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11824481
|
Thermo Scientific™
75003750 |
Flache/runde 45 ml-Röhrchen |
625.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11834481
|
Thermo Scientific™
75003755 |
25 ml-Universalröhrchen |
620.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11844481
|
Thermo Scientific™
75003756 |
25 ml-Rundbodenröhrchen (DIN) |
620.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11884501
|
Thermo Scientific™
75003758 |
14 ml-Rundbodenröhrchen mit Flansch |
685.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11864481
|
Thermo Scientific™
75003759 |
Konische 15 ml-Urinröhrchen |
625.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11894501
|
Thermo Scientific™
75003767 |
10 ml-Blutentnahmegefäß/15 ml-DIN-Röhrchen |
565.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11874481
|
Thermo Scientific™
75003768 |
Blutentnahmeröhrchen, 5/7 ml |
565.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11884481
|
Thermo Scientific™
75003769 |
5/7 ml-Rundboden-Röhrchen |
605.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11894481
|
Thermo Scientific™
75003770 |
Konische Mikroröhrchen 1,5 ml/2,0 ml |
605.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A -Adapter, um TX-750/BIOShield-Ausschwingrotoren noch vielseitiger zu machen.
- Adapter für runde/flache Boden- und Blutentnahmeflaschen/-röhrchen für TX-750 rechteckige Becher oder BIOShield 1000A Rotor.