Learn More
Skytec™ TX424 Doppelt zertifizierter dünner Nitrilhandschuh
Artikelnummer. 30242989
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30242989 2XL 100 Stück
30242975 Extraklein 100 Stück
30242970 Klein 100 Stück
30242982 Mittel 100 Stück
30242976 Groß 100 Stück
30242957 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30242989 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00424DL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungsfähiger, puderfreier Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuh. Deutlich stärkere Alternative zu Latex, doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin) und lebensmittelecht.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
  • Puderfrei, latexfrei, nicht steril, AQL 1,5
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Nitril besitzt antistatische Eigenschaften
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Doppelte Kennzeichnung: Persönliche Schutzausrüstung und medizinische Produkte
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05
  • Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T, EN 374-2:2014 Ja, EN 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455-1:2000, EN 455-2:2015 Ja, EN 455-3:2015 Ja, EN 455-4:2009 Ja, EN 455 Medizinprodukt, EN 21420:2020
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 Mio.
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 2XL
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,94 Mio.
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 240 mm