Learn More
Skytec TX830 Einweg-Nitrilhandschuhe (silikonfrei)
Artikelnummer. 17891654 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8,Medium, Groß
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17891654 8,Medium, Groß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17891654 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00830DH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00 €
    17.32 € / 50 Stück
    Sparen 8.68 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TX830 Einweg-Nitrilhandschuhe ohne Silikon sind Hochleistungshandschuhe aus Nitril, puderfrei, mit verlängerter Stulpe und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Extrem robust und hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Handflächenstärke 0,20 mm (8 mil), Gewicht: 9,2 g
  • Verlängerte Manschette (300 mm Länge) zum Schutz des Unterarms
  • Strukturierte Oberfläche an der Handfläche für besseren Halt
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • AQL 0,65
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Silikonfrei
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CAT III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374
Chlorinated Ja
Anwendungen Labor
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Größe 8,Medium, Groß
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm