Learn More
Grant Instruments™ Beheizte Niedertemperatur-Umwälzbäder, Serie TXF200
Beschreibung
Bietet hervorragende Arbeitsleistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung im Bereich von -47 bis 100 °C erfordern.
- Optionen 20L (R4) oder 12L (R5) Temperaturbereich: -47 bis -100 °C
- Stabilität ±0.1°C
- Großes, helles und vollfarbiges Display
- Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
- Kein Ablauf mit Ventil an der Vorderseite
- 3 voreingestellte Programme
- Erfassung von niedrigem Flüssigkeitsstand
- 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
- Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Flussrate | 22 |
| Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Max. Druck | 530 mbar |
| Modell | TXF200-R4 |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Tiefe (metrisch) | 85/140 mm (Flüssigkeit min/max) |
| Gewicht (metrisch) | 40,6 kg |
| Elektrische Anforderungen | 120/230 V 60/50 Hz 780/850 W |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?