missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXLNGY Antibody (2F5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18497899 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18497899 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18497899

Marke: Novus Biologicals H00084663M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TXLNGY Monoclonal antibody specifically detects TXLNGY in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TXLNGY
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Alias CYorf15A, CYorf15B, taxilin gamma 2, pseudogene, TXLNG2P taxilin gamma 2, pseudogene
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CYorf15B (NP_115965, 82 a.a. ∽ 180 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. YKVFQIKLERLEKLYKALQIERNELSEKLGILKGQVSVKVADVDLAVPVTHSCADLDSSNMLNTSSKRAPGVHLEADPKGMNEVKCYSKALSTGSPLGI
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246126
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.