Learn More
Invitrogen™ TXNDC5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3200)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA556905
Código de producto. 30276183
  • 500.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TXNDC5 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TXNDC5
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q8NBS9
Txndc5
Recombinant fragment of human TXNDC5.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
HL3200
Unconjugated
Txndc5
AL022641; ENDOPDI; endoplasmic reticulum protein ERp46; endoplasmic reticulum resident protein 46; endothelial protein disulphide isomerase; ER protein 46; ERp46; FLJ21353; FLJ90810; HCC2; HCC-2; MGC3178; PC-TRP; PDIA15; Plasma cell-specific thioredoxin-related protein; protein disulfide isomerase family A, member 15; STRF8; thiore; thioredoxin domain containing 5; thioredoxin domain containing 5 (endoplasmic reticulum); thioredoxin domain-containing protein 5; thioredoxin related protein; thioredoxin-like protein p46; Tlp46; TXNDC5; UNQ364; UNQ364/PRO700
Rabbit
Protein A
RUO
81567
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado