Learn More
TXNRD1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234127 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30234127 20 μL 20 Mikroliter
30237516 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30234127
Marke: Proteintech 677281IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The TXNRD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TXNRD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TXNRD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen TXNRD1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B10C4
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole GRIM-12; MGC9145; TR; TR1; TRXR1; TXNR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7296
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 50-70 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1