Beschreibung
- Hergestellt aus leichtem und strapazierfähigem Material (<450 g pro Kleidungsstück)
- Bietet einen guten Permeationsbarriereschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck)
- Einsatz als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung.
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Befestigte Socken, Überlappende Stiefel, Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnklappe |
| Saumtyp | Genäht, Geklebt |
| Mehr anzeigen |