Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Doppelbündchen für besseren Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen
- Elastisch am Handgelenk
- Strickbund (innen) für besseren Tragekomfort
- Bietet einen guten Permeationsbarriereschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck)
- Einsatz als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 2XL |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zertifizierung/Konformität | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |