Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown
Artikelnummer. p-7228553 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17475512
Marke: DuPont™ D15546833
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Shin-length gown with rear closure, knitted cuff with double cuff system, mandarin collar.
  • Doppelbündchen für besseren Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen
  • Elastisch am Handgelenk
  • Strickbund (innen) für besseren Tragekomfort
  • Bietet einen guten Permeationsbarriereschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck)
  • Einsatz als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Farbe Gelb
Einwegprodukt Single-use
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1