Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15999406 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Saumtyp:
Genäht
Genäht, Geklebt
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Saumtyp Größe (metrisch) Brustkorb unitSize
15999406 2XL Genäht, Geklebt 116 bis 124 cm 20 Stück
15959406 S Genäht, Geklebt 84 bis 92 cm 20 Stück
15969406 M Genäht 92 bis 100 cm 20 Stück
15979406 L Genäht 100 bis 108 cm 20 Stück
15989406 XL Genäht, Geklebt 108 bis 116 cm 20 Stück
15909416 3XL Genäht, Geklebt 124 bis 132 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15999406 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15193481
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Overall mit Kapuze in Weiß, in den Größen SM bis 3X erhältlich. Gesichtsbereich, Handgelenke, Taille und Knöchel mit elastischer Konstruktion für eine optimale Passform, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern. Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
    Tychem™ 4000-Bekleidung wird aus einem leichten und strapazierfähigen Material hergestellt (<700 pro Kleidungsstück), das aus einer chemischen Barriere-Schicht besteht, die auf ein hochbelastbares Tyvek™-Substrat aufgebracht wurde. Das Kleidungsstück erreicht eine Permeationsbarriere für eine breite Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
    TYCHEM™ 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Reinigungsarbeiten in der Umwelt und für Notfalleinsätze. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, chemische Technik und für die Nutzung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Notfalldienste. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Tychem
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne mit doppelten Abdeckklappen
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrasiv
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425Chemieschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-BEN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Beschreibung Tychem 4000S
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 46 - 49 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 116 bis 124 cm
Ärmelausführung Elastisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien, Umweltsanierungsarbeiten und Notfallmaßnahmen.
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 124 g/m2
Menge 20/Karton
Modell Schutzanzug mit Kapuze