Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 00
Artikelnummer. 17976861
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
2 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17976861
Marke: DuPont™ D15571093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ 6000 AL TF630 00 is a ventilated coverall with stitched and over-taped seams. It has a fully enclosed over hood with clear front and crown see through visor. Front closure with double flap hook and loop, single zipper closing to center, and a horizontal opening.
  • Ventilated coverall available in sizes small to 3X.
  • Cuff elastication and elastic thumb loop on inner sleeve opening.
  • Integrated dissipative socks with boot flap.
  • Gray.
  • The protective system made of Tychem™ 6000 AL TF630 00 and the DuPont air-line belt, model 8000513914, helps protect the worker from contaminates.
  • The air distribution plenum made of Tychem™ 6000 fabric distributes cool and breathable air helping to reduce heat stress.
  • The simplified closure allows an easier donning procedure and can be taken off quickly thanks to an emergency egress strip.
  • In addition to its top clear visor, this ventilated suit offers a non-PVC, highly chemical-resistant 180° panoramic view.
  • Tychem™ 6000 AL garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to Tyvek™ substrate. They offer excellent protection against numerous hazardous industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protecting from Contaminents
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Tychem
Größe 3X-Large
Verschlusstyp Horizontal Zipper with Double Flap Hook and Loop
Einwegprodukt Single-use
Geschlecht Unisex
Latexfrei Yes
Anzahl Taschen Keine
Sterilität Unsteril
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado