Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
2 Extragroß
3 Extragroß
4 Extragroß
5 Extragroß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (< 500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist.
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss
- Befestigte Unterhandschuhe
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Größe | 4 Extragroß |
| Knöchelform | Befestigte Socken |
| Verschlusstyp | Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss |
| Stulpenform | Angefügte Handschuhe |
| Einwegprodukt | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Flaschenhalstyp | mit Kapuze |
| Menge | Je 1 |
| Saumtyp | Genäht, mit Klebeband geklebt |
| Mehr anzeigen |