Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Artikelnummer. 16388555 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16388555 5XL 1 Stück
16328555 S 1 Stück
16348555 M 1 Stück
16338555 L 1 Stück
16358555 2XL 1 Stück
16368555 3XL 1 Stück
16378555 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16388555 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15490762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.72 €
    125.11 € / 1 Stück
    Sparen 45.61 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tychem™ 6000 F FaceSeal ist ein Overall mit Kapuze, der eine Gummidichtung für festen Sitz beinhaltet.
  • Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (< 500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist.
  • Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
  • EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss
  • Befestigte Unterhandschuhe
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Grau
Größe 5XL
Knöchelform Befestigte Socken
Verschlusstyp Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Doppelreißverschlussleiste mit Schnappverschluss und Klettverschluss
Stulpenform Angefügte Handschuhe
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp mit Kapuze
Menge Je 1
Saumtyp Genäht, mit Klebeband geklebt
Sterilität Unsteril
Taillenform Elastisch
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.