Learn More
DuPont™ TYCHEM™ 6000 F mit Socke n
Artikelnummer. 16223512 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16223512 L 20 Stück
16273512 S 20 Stück
16233512 M 20 Stück
16243512 XL 20 Stück
16203512 2XL 20 Stück
16213512 3XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16223512 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13495126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1037.88 €
    832.69 € / 20 Stück
    Sparen 205.19 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
TYCHEM™ 6000 F Overalls mit Kapuze mit integrierten Socken, die in Schuhen oder Stiefeln getragen werden können.
  • Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist
  • Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
  • EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste für besseren Schutz
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grau
Größe L
Knöchelform Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Stulpenform Daumenschlaufe
Beschreibung Einzeln verpackt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp mit Kapuze
Menge 20/Karton
Saumtyp Genäht, mit Klebeband geklebt
Sterilität Unsteril
Taillenform Elastisch