Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000-Band
Artikelnummer. 31903155 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
31903155 50 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31903155 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15583543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.49 €
    540.07 € / 12 Stück
    Sparen 152.42 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses gelbe chemische Barriereband wurde für die Verwendung in Kombination mit Kategorie III Tychem™, also ProShield™ chemisch schützenden Kleidungsstücken, Tyvek™ entwickelt und bietet zusätzliche Abdichtung für Handschuhe, Reißverschlussklappen, Stiefel, Kapuze und andere Schnittstellen, um Expositionsrisiken zu reduzieren.
  • Verfügt über starke Haftung, leichte Risse von Hand und leichte Krümmung.
  • Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Notfalleinsätze, Beseitigung von Chemikalienverschmutzungen, Aufgaben in der petrochemischen Industrie und Wartungsarbeiten.
  • Menge/Kiste: 12 Rollen pro Schachtel.
  • Breite 50 mm, Länge 50 m pro Walze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Einheitsgröße
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 162 ft.
Farbe Gelb
Länge (metrisch) 50 m
Produkttyp Barriereband
Sterilität Nicht steril