Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Overall mit Kapuze und Gesichtsschutz
Artikelnummer. 16335035 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Reißverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Packungsgröße
16335035 Reißverschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16335035 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15490543
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Kapuzen-Overall mit Gummidichtung an der Kapuze.
  • Elastischer Bund für optimale Passform
  • Doppelbündchen mit befestigten Unterhandschuhen
  • Dissipative Socken mit Stiefelklappe und Zugang auf der Rückseite für verbesserten Schutz des Trägers
  • Leichter und langlebiger Stoff
  • Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Farbe Grau
Größe XL
Verschlusstyp Reißverschluss
Enthält Befestigte dissipative Socken und Stiefelklappen
Produkttyp Overall
Saumtyp Genäht und gesteppt