Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 10
Groß, 9
Klein, 7
Mittel, 8
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Der Handschuh mit 0,66 mm-Neopren-Beschichtung außen verfügt über eine spezielle, geprägte Grifffläche, die das Ablaufen von Flüssigkeiten fördert, während das Futter aus 100 % Baumwolle den Tragekomfort erhöht
- Ein flexibler Handschuh, der Schweiß absorbiert und die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb schützt
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X – EN ISO 374-5:2016
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Klein, 7 |
| Modell | Handschuh/anatomische Form, NP 530 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 26 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,66 mm |
| Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Carbamat und Naturlatex
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung