Beschreibung
- Die Tychem NP560 Handschuhe mit nahtlosem Strickeinsatz im Maß 15 und taktiler, rutschfester Grifffläche bieten erstklassigen Halt, ausgezeichneten Tragekomfort und ausgezeichneten Schutz
- Die äußere Neoporenbeschichtung bietet Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fett und Ölen
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X – EN ISO 374-5:2016
- Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Mittel, 9 |
| Modell | Handschuh/anatomische Form, NP 560 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 55 mil |
| Dicke (metrisch) | 1,39 mm |
| Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung