Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 10
Klein, 8
Mittel, 9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Der 1,73 mm große Handschuh mit Neopren-Beschichtung außen schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen
- Schnittfestigkeit der Stufe 5 (EN388: 2016) dank einer speziell entwickelten HPPE-Schutzfolie der Stärke 13
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
- EN388: 2016 3x43E; ANSI Schnittfestigkeit E – EN ISO 374-5:2016
- Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Mittel, 9 |
| Modell | Handschuh/anatomische Form, NP 570 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 68 mil |
| Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung