Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Artikelnummer. p-7084521 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 10
Klein, 8
Mittel, 9
Packungsgröße:
12 Paare
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16340486
Marke: DuPont™ D15536316
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Idealer Schutz, wenn Aufgaben das doppelte Risiko einer chemischen Exposition und Schnittgefahr darstellen. Bietet Schnittschutz der Stufe E und erstklassigen Schutz vor Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen.
  • Der 1,73 mm große Handschuh mit Neopren-Beschichtung außen schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen
  • Schnittfestigkeit der Stufe 5 (EN388: 2016) dank einer speziell entwickelten HPPE-Schutzfolie der Stärke 13
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3x43E; ANSI Schnittfestigkeit E – EN ISO 374-5:2016
  • Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Latex Free Nein
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe
Größe Klein, 8
Modell Handschuh/anatomische Form, NP 570
Dicke (angloamerikanisch) 68 mil
Dicke (metrisch) 1,73 mm
Norm EN 388 EN388: 2016 3X43E
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Auskleidungsmaterial 13G-entwickeltes HPPE-Futter
Auskleidung Gefüttert
Verpackungsart 12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 356 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  4. Nur für die professionelle Verwendung