Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Artikelnummer. 16370456 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 9,5
Groß, 8,5
Klein, 6,5, 6-7/Klein
Medium, 7,5
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
16370456 Klein, 6,5, 6-7/Klein 50 Stück
16380456 Medium, 7,5 50 Stück
16390456 Groß, 8,5 50 Stück
16300466 Extragroß, 9,5 50 Stück
4 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16370456
Marke: DuPont™ D15536289
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Sehr widerstandsfähiger Einweghandschuh, der den meisten Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen standhält. Ideal für Arbeiten, die chemischen Schutz erfordern. Empfohlen für den Kontakt mit Lebensmitteln und die Handhabung von Labor- und Kleinteilen.
  • 0,2-mm-Einweghandschuhe eignen sich für Arbeiten, die einen chemischen Schutz erfordern, und halten gleichzeitig die Fingerfertigkeit bei
  • Das Gefühl einer zweiten Haut und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP B, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Latexfrei und puderfrei
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III
Beschreibung Tychem™ NT Handschuhe420 bieten eine puderfreie Variante, die sich perfekt für Arbeiten mit höchstem Barriereschutz und gleichzeitiger taktiler Unterscheidung eignet
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe Klein, 6,5, 6-7/Klein
Modell Beidhändig, NT420
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0,2 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Menge 50 Handschuhe pro Spender/20 Spender pro Karton: 1,000 Handschuhe insgesamt
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Mögliche Allergene: Thiazol
  4. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  5. Nur für die professionelle Verwendung