Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Artikelnummer. 16310466 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
2 Extragroß, 11
Extragroß, 10
Extraklein, 6
Groß, 9
Klein, 7
Medium, 8
Packungsgröße:
12 Paare
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16310466
Marke: DuPont™ D15536293
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hybrid-Nitril für höchsten Tragekomfort. Ideal für Arbeiten in feuchter oder fettiger Umgebung und für die Handhabung von Kleinteilen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • 0,23 mm Nitrilhandschuhe für Jobs, die chemische Leistung, optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort erfordern
  • Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III
Farbe Blau
Material Nitril
Größe Extraklein, 6
Dicke (angloamerikanisch) 9 mil
Dicke (metrisch) 0,23 mm
Modell D15536293
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  4. Nur für die professionelle Verwendung