Beschreibung
- 0,23 mm Nitrilhandschuhe für Jobs, die chemische Leistung, optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-KATEGORIE III |
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Größe | Klein, 7 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 9 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,23 mm |
| Modell | D15536294 |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung