Beschreibung
- Handschuhe mit doppelter Nitril-Beschichtung für Jobs, die chemische Leistung, Tragekomfort sowie hervorragende Haftfestigkeit erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Das Design sorgt mit einem schweißableitenden Futter aus Baumwolle/Polyester für zusätzlichen Tragekomfort und verfügt über eine raue, texturierte Oberfläche, die ausgezeichneten Halt gewährleistet
- Lebensmittelkonform
- Flusssäure-resistent (37 %) – Stufe6 (Durchdringungszeit EN374)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitril |
| Größe | Groß, 10 |
| Modell | Gezackte Kante/anatomische Form, NT450 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 56 mil |
| Dicke (metrisch) | 1,42 mm |
| Norm EN 388 | EN388: 4112 X |
| Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung