Beschreibung
- Flockgefütterte, 15 mil-Handschuh mit beschichteten Grifffläche
- Ein flexibler Handschuh, der Schweiß absorbiert und die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb schützt
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
- Chloriert, enthält keine Silikone
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
| Farbe | Grün |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitril |
| Größe | Extraklein, 6 |
| Modell | Handschuh/anatomische Form, NT480 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
| Norm EN 388 | EN388: 2016 2001X |
| Mehr anzeigen |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Carbamat
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung