Learn More
DuPont™ Tychem™ PV350
Artikelnummer. 16330486 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: Groß, 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16330486 Größe: Groß, 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16330486 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15536315
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Extrem strapazierfähige, mit Baumwolle gefütterte PVC-Konstruktion mit angerautem Griff. Geeignet für den Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten.
  • Robuste PVC-Beschichtung für gute Abriebfestigkeit gegenüber einer Baumwolle/Jersey-Beschichtung für mehr Komfort und Flexibilität
  • Rauer Griff, kombiniert mit einem 14-Handschuh
  • Bietet ausgezeichneten Nassgriff für eine sicherere Handhabung
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP B, AKLMP
  • EN388: 2016 3111X – EN ISO 374-5:2016
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Latex Free Nein
Material PVC
Größe Groß, 10
Modell Handschuh/anatomische Form, PV350
Dicke (angloamerikanisch) 55 mil
Dicke (metrisch) 1,40 mm
Norm EN 388 EN388: 2016 3111X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMP
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidungsmaterial Futter aus Baumwolle/Jersey
Auskleidung Gefüttert
Menge 12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 356 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  4. Nur für die professionelle Verwendung