Learn More
Masterflex™ X12 2-Stop Tygon E-LFL Tubing, 0.89mm
Artikelnummer. 15327953
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15327953 0,89 mm 12 Stück
1 options
Artikelnummer. 15327953
Marke: Masterflex™ 9644926
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (metrisch) 38 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) praktisch alle Pumpenanwendungen
Flussrate 0,011 bis 24 ml/min