Learn More
Saint Gobain Life Sciences X30 SCHLAUCH TYGON 2001 2ST 2,06M .
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
Packungsgröße:
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Farbcode | Purple/Violett |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,08 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,06 mm |
| Material | Tygon 2001 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,15 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.76 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 164 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Mehr anzeigen |