Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 Schläuche (Lebensmittel)
Artikelnummer. 10107941 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1.7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
4.9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11.3 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,5 mm
2.5 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10107941 6.4 mm 11.3 mm 2.5 mm 1 Stück
10178031 0,8 mm 4,0 mm 1,6 mm 1 Stück
10699532 3,1 mm 6,3 mm 1,6 mm 1 Stück
10229891 6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm 1 Stück
10709952 1.7 mm 4.9 mm 1.6 mm 1 Meter
10269841 4,8 mm 8,0 mm 1,6 mm 1 Stück
10573792 4,8 mm 9,8 mm 2,5 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10107941
Marke: Heidolph™ 5258900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Heidolph™ Tygon™ 2001 Lebensmittelschläuche sind für Produkte mit hohem Fettgehalt geeignet.
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöl, Verschnittlösungen und Kühlmittel auf Glykolbasis.
  • Ozon- und UV-beständig.
  • Extrem chemikalienbeständig.
  • Geeignet für die Verwendung polarer Lösungsmittel.
  • Plastifizierer- und ölfrei.
  • Überragende flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen.
  • Durchscheinend zur Erleichterung der Sichtprüfung.
  • Hervorragende Flexibilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon für Lebensmittel
Außendurchmesser (metrisch) 11.3 mm
Dicke (metrisch) 2.5 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extrem chemikalienbeständig, geeignet zur Verwendung mit polaren Lösungsmitteln, Plastifizierer und ölfreien, überlegen flexiblen Peristaltikpumpen, durchscheinend für einfache visuelle Inspektion, hervorragende Flexibilität.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -78 °C
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Autoklavieren für 30 min. (bei 1 bar, mit Bestrahlung oder mit Ethylenoxid).
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Einschränkungen Nicht geeignet für Hei-Flow-Wert 06 des Pumpenantriebs.
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,8/1,8 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Pumpenschlauch