Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 Schläuche (Lebensmittel)
Artikelnummer. 10178031 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1.7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
4.9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11.3 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,5 mm
2.5 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10178031 0,8 mm 4,0 mm 1,6 mm 1 Stück
10699532 3,1 mm 6,3 mm 1,6 mm 1 Stück
10229891 6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm 1 Stück
10107941 6.4 mm 11.3 mm 2.5 mm 1 Stück
10709952 1.7 mm 4.9 mm 1.6 mm 1 Meter
10269841 4,8 mm 8,0 mm 1,6 mm 1 Stück
10573792 4,8 mm 9,8 mm 2,5 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10178031
Marke: Heidolph™ 5258300000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Heidolph™ Tygon™ 2001 Lebensmittelschläuche sind für Produkte mit hohem Fettgehalt geeignet.
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöl, Verschnittlösungen und Kühlmittel auf Glykolbasis.
  • Ozon- und UV-beständig.
  • Extrem chemikalienbeständig.
  • Geeignet für die Verwendung polarer Lösungsmittel.
  • Plastifizierer- und ölfrei.
  • Überragende flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen.
  • Durchscheinend zur Erleichterung der Sichtprüfung.
  • Hervorragende Flexibilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 4,0 mm
Dicke (metrisch) 1,6 mm