Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2001 Schläuche (Lebensmittel)
Artikelnummer. 10269841 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1.7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
4.9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11.3 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,5 mm
2.5 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. 10269841
Marke: Heidolph™ 5258002700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Heidolph™ Tygon™ 2001 Lebensmittelschläuche sind für Produkte mit hohem Fettgehalt geeignet.
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöl, Verschnittlösungen und Kühlmittel auf Glykolbasis.
  • Ozon- und UV-beständig.
  • Extrem chemikalienbeständig.
  • Geeignet für die Verwendung polarer Lösungsmittel.
  • Plastifizierer- und ölfrei.
  • Überragende flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen.
  • Durchscheinend zur Erleichterung der Sichtprüfung.
  • Hervorragende Flexibilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material Tygon für Lebensmittel
Außendurchmesser (metrisch) 8,0 mm
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extrem chemikalienbeständig, geeignet zur Verwendung mit polaren Lösungsmitteln, Plastifizierer und ölfreien, überlegen flexiblen Peristaltikpumpen, durchscheinend für einfache visuelle Inspektion, hervorragende Flexibilität.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -78 °C
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Autoklavieren für 30 min. (bei 1 bar, mit Bestrahlung oder mit Ethylenoxid).
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Einschränkungen Nicht geeignet für Pumpenantrieb Hei-FLOW Value 06.
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Pumpenschlauch