Learn More
Saint Gobain Life Sciences 10M SCHLAUCH MHSL 2001 2,79MM .
Artikelnummer. 11774758
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,11 in.
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 11774758
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07MHSL18L
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Farbcode Violett/Weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,79 mm
Material Tygon 2001
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,18 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.49 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 32 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.84 mm
Zur Verwendung mit Für Masterflex Peristaltikpumpen, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe chemische Beständigkeit und Transparenz
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -108°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -78 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Unsteril
Max. Operating Temperature (English) 140°F
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Schläuche