Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Schläuche
Artikelnummer. 11964448
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
3.2 mm
4.8 mm
Maximaler Druck:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 11964448
Marke: Masterflex™ 9563023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon 2375 Schläuche sind chemikalienbeständig und für die Verwendung mit Lebensmitteln und Getränken geeignet. Tygon 2375 Schläuche sind praktisch unempfindlich gegenüber Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Ändert den Geschmack der Lebensmittelmedien nicht
  • Ausgezeichnete Flexibilität und Biegeradius
  • DEHP-frei für hohe Reinheit
  • Frei von Weichmachern für schwer extrahierbare Substanzen
  • Sichere Entsorgung – lässt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
  • Glattere Innenfläche – bietet einen besseren Durchfluss und verhindert die Ansammlung von Partikeln
  • Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontamination
  • Durchsichtige Schläuche für eine einfachere und bessere Überwachung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NSF-51-Standard mit nach GMP hergestellten Schläuchen
Innendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 4.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien wie Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -78 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 15 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 54 °C