Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Artikelnummer. 12326899
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12326899 1 mm 3 mm 1 Stück
12356899 3 mm 6 mm 1 Stück
12376899 4 mm 7 mm 1 Stück
12396899 5 mm 8 mm 1 Stück
12306909 6 mm 9 mm 1 Stück
12346909 8 mm 11 mm 1 Stück
11784648 3 mm 7 mm 15 Meter
12386899 4 mm 8 mm 1 Stück
12316909 6 mm 10 mm 1 Stück
12356909 8 mm 12 mm 1 Stück
12376909 10 mm 14 mm 1 Stück
12326909 6 mm 12 mm 1 Stück
12396909 15 mm 21 mm 1 Stück
12306919 18 mm 24 mm 1 Stück
12336899 2 mm 4 mm 1 Stück
12346899 3 mm 5 mm -
12336909 7 mm 10 mm 15 Meter
12316919 20 mm 27 mm 1 Stück
11759128 14 mm 14 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 12326899 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. T330A103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Tygon™ Der hygienische Silikonschlauch 3350 zeichnet sich durch eine ultra-glatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Durchflusseigenschaften aus.
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 10993
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,04 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 399,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp Schläuche