Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Code produit. 10357934
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
11,1 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,80 mm
5,6 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
15 Meter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10357934
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences T331023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 1.6 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
  • Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
  • Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
  • Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
Typische Anwendungen
  • Pharmazie und Kosmetik
  • Verarbeitung
  • Medizinische Geräte
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Sterile Füllleitungen
  • Injektionswassertransfer
  • Chemie- und Blutanalysatoren
  • Flüssigkeitschromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.44 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,49 bar bei 23 °C/0,42 bar bei 160 °C
Vakuumstärke 127 mm Hg bei 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis