Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Artikelnummer. 11754768
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
11,1 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,80 mm
5,6 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 11754768
Marke: Saint Gobain Life Sciences T331623
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 1.6 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
  • Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
  • Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
  • Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
Typische Anwendungen
  • Pharmazie und Kosmetik
  • Verarbeitung
  • Medizinische Geräte
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Sterile Füllleitungen
  • Injektionswassertransfer
  • Chemie- und Blutanalysatoren
  • Flüssigkeitschromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,63 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15.9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 0,35/0,28 bar
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis