Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Artikelnummer. 11988169
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
11,1 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,80 mm
5,6 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 11988169
Marke: Saint Gobain Life Sciences 9570218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 1.6 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
  • Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
  • Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
  • Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
Typische Anwendungen
  • Pharmazie und Kosmetik
  • Verarbeitung
  • Medizinische Geräte
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Sterile Füllleitungen
  • Injektionswassertransfer
  • Chemie- und Blutanalysatoren
  • Flüssigkeitschromatographie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR Part 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,63 bar bei 23 °C/0,56 bar bei 160 °C
Vakuumstärke 127 mm Hg bei 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transfer Tubing