Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon 3350 Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
11,1 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,80 mm
5,6 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.44 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11,1 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.56 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14,3 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Dicke (metrisch) | 1,6 mm |
| Mehr anzeigen |