Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Artikelnummer. 17993581
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
20,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
Maximaler Druck:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Vakuumstärke:
10 in. Hg (bei 73° F)
13,9 in. Hg (bei 73° F)
15 in. Hg (bei 73° F)
20 in. Hg (bei 73° F)
29,9 in. Hg (bei 73° F)
5 in. Hg (bei 73° F)
Packungsgröße:
15 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) Vakuumstärke Packungsgröße
17993581 20,7 mm 7 psi 2,4 mm 10 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17933501 14,3 mm 6 psi 1,6 mm 5 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17923561 15,9 mm 6 psi 1,6 mm 15 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17933561 17,5 mm 8 psi 2,4 mm 20 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17913471 20,6 mm 28 psi 6,4 mm 29,9 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17973471 25,4 mm 7 psi 3,2 mm 13,9 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
17933471 31,8 mm 6 psi 3,2 mm 5 in. Hg (bei 73° F) 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17993581 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. AFL00045S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.39 €
    351.02 € / 15 Meter
    Sparen 40.37 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Chemikaliendosierschlauch A-60-G wurde entwickelt, um Neopren-, EPDM- und andere in Peristaltikpumpen verwendete Allzweckschläuche zu übertreffen.
  • Hochleistungsschläuche sind beständig gegen Säuren und Laugen.
  • Hält extremen Temperaturen von -75 °F bis +275 °F stand, °ohne zu reißen oder sich zu zersetzen.
  • Heißsiegelbar und ohne Verbindungsstücke kombinierbar für einfache Montage
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Vakuumschläuchen aus Gummi widersteht es auch nach jahrelanger Witterungseinwirkung Rissen und Alterung.
  • Erhältlich in Standard-Vakuumgrößen, die einem vollständigen Vakuum (29,9 mmHg) bei 73 °F °standhalten.
  • Sehr beständig gegen Witterungseinflüsse und Abrieb
  • Hervorragende Biegeermüdungsbeständigkeit
  • Geringe Gasdurchlässigkeit im Vergleich zu Gummischläuchen
  • Ozonbeständig (300 pphm) und UV-Lichtbeständig
  • Die Anwendungen umfassen: Seifen- und Desinfektionsmitteldosierung, Transfer von Reinigungschemikalien, Dosierung von Ätzmitteln, Chemikalien für Galvanisierung und Ätzung, Glas- und Fensterreinigungssysteme, Vakuumpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,626 in.
Innendurchmesser (metrisch) 15.9 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,815 in.
Außendurchmesser (metrisch) 20,7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 in.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,094 in.
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Chemikaliendosierschläuche
Resistenzeigenschaften 120 lbf/in.
Farbe Schwarz
Härte 61 (Shore A)
Flexibilität 3,25 in. Biegeradius
Maximaler Druck 7 psi
Vakuumstärke 10 in. Hg (bei 73° F)
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche