Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche ohne DEHP
Artikelnummer. 14861161
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.5875 mm
Packungsgröße:
15 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
14861161 1.5875 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14861161 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640771
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Schläuche ohne DEHP sind langlebig, chemisch beständig, nicht oxidierend und Phthalat-frei.
  • Rezeptur: Tygon™ E-3603
  • Anwendungen: Instrumente für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel und Getränke sowie Biopharma und Analyse.
  • Merkmale: DEHP-frei, Phthalat-frei Lange Lebensdauer, chemikalienbeständig, nicht oxidierend; Biegung bis zu scharfen Radiuskurven und einfache Verwendung mit Befestigungen. Transparent.
  • Zertifikate: FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.5875 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Instrumente für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel und Getränke sowie Biopharma und Analyse.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge 15.2 m/Packung
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Maximaler Druck 36 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C