Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Schläuche, transparent
Artikelnummer. 15416633 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15416633 16.1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15416633 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 €
    495.47 € / 1 Stück
    Sparen 63.53 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 16.1 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 20.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 13 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C