Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 12365889
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
1.6 mm
2 mm
2,4 mm
3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch):
15 m
15 m
15,2 m
Packungsgröße:
15 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
12365889 6.4 mm 12.7 mm 3.2 mm 15 m 15 Meter
15197064 10 mm 14 mm 2,4 mm 15 m 15 Meter
15147064 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 15 Meter
10323642 4 mm 6 mm 1 mm 15,2 m 15 Meter
15127064 2 mm 4 mm 1 mm 15 m 15 Meter
10170161 4 mm 7.1 mm 1.6 mm 15 m 15 Meter
10256294 5 mm 8 mm 1.5 mm 15,2 m 15 Meter
15157064 5 mm 8 mm 1.5 mm 15 m 15 Meter
15137064 3 mm 5 mm 1 mm 15 m 15 Meter
15187064 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 15 Meter
10240053 6 mm 9 mm 1.5 mm 15 m 15 Meter
15167064 6 mm 9 mm 2,4 mm 15 m 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12365889 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. ACF00019S
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Tygon™ Der Schlauch E-3603 eignet sich für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien.
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Tygon™ E-3603-Schläuche von Saint-Gobain ist glasklar und flexibel und eignet sich für praktisch alle organischen Chemikalien, die in modernen Laboren vorkommen. Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Tygon™ E-3603 zeichnet sich durch hohe Toleranzen und Chargenkonsistenz aus, was reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor ermöglicht. Es ist ungiftig und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die spiegelglatte Innenbohrung beugt Ablagerungen vor und erleichtert so die Reinigung.
Tygon™ E-3603-Schläuche sind speziell für die Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb entwickelt worden. Als Schlauch für Instrumentenanschlüsse, Entlüftung, Entwässerung und andere allgemeine Laboranwendungen, Tygon™ E-3603-Schläuche bieten eine überlegene Lebensdauer, wodurch der Arbeitsaufwand und die Kosten für einen Austausch minimiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, NSF, 3-A, USP Klasse VI, Japanisches Lebensmittelhygienegesetz Nr. 370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labor-, Lebensmittel-, Getränke- und Vakuumanwendungen
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Klar
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 2,5 bar (bei 23 °C)
Vakuumstärke 760 mm Hg (bei 23 °C)
Produkttyp Flexible Tubing